Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ NH2-RP CC-Vorsäulen für die HPLC
161.00 €
Spezifikation
Kohlenstoffbeladung | 2,5% |
---|---|
Länge (metrisch) | 8 mm |
Porengröße | 100 Å |
Typ | CC-Vorsäule |
Stationäre Phase | NUCLEODUR™ NH2-RP |
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Partikelgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Partikelgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
12408567
|
Macherey-Nagel™
761035.30 |
3 mm | 3 μm |
161.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12615999
|
Macherey-Nagel™
761137.30 |
3 mm | 5 μm |
161.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12418567
|
Macherey-Nagel™
761035.40 |
4 mm | 3 μm |
161.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12478567
|
Macherey-Nagel™
761137.40 |
4 mm | 5 μm |
161.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Spezifikation
2,5% | |
100 Å | |
NUCLEODUR™ NH2-RP | |
Acetonitril/Wasser | |
Aminopropyl | |
Polare Verbindungen unter RP-Bedingungen und Kohlenwasserstoffe unter NP-Bedingungen | |
Sphärisch | |
Nein |
8 mm | |
CC-Vorsäule | |
Acetonitril/Wasser | |
Silika | |
Vorsäule | |
HPLC | |
Ja | |
Gehäuse L8 |