Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ NH2-RP EC-Vorsäulen für die HPLC
146.00 €
Spezifikation
Kohlenstoffbeladung | 2,5% |
---|---|
Länge (metrisch) | 4 mm |
Porengröße | 100 Å |
Typ | EC Vorsäule |
Stationäre Phase | NUCLEODUR™ NH2-RP |
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12798982
|
Macherey-Nagel™
761953.30 |
3 mm |
146.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12758982
|
Macherey-Nagel™
761951.20 |
2 mm |
146.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
2,5% | |
100 Å | |
NUCLEODUR™ NH2-RP | |
Acetonitril/Wasser | |
Aminopropyl | |
Polare Verbindungen unter RP-Bedingungen und Kohlenwasserstoffe unter NP-Bedingungen | |
Sphärisch | |
Gehäuse L8 |
4 mm | |
EC Vorsäule | |
Acetonitril/Wasser | |
Silika | |
Vorsäule | |
HPLC | |
Nein |