Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ SiOH CC-Vorsäulen für die HPLC
161.00 €
Spezifikation
pH | 2 bis 8 |
---|---|
Länge (metrisch) | 8 mm |
Porengröße | 100 Å |
Typ | CC-Vorsäule |
Innendurchmesser (metrisch) | 4 mm |
Produktcode | Marke | Partikelgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Partikelgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12478557
|
Macherey-Nagel™
761007.40 |
3 μm |
161.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12428567
|
Macherey-Nagel™
761055.40 |
5 μm |
161.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
2 bis 8 | |
100 Å | |
4 mm | |
n-Heptan | |
Silika | |
Analytische und präparative Trennung polarer und mittelpolarer Verbindungen | |
Sphärisch |
8 mm | |
CC-Vorsäule | |
NUCLEODUR™ SiOH | |
n-Heptan | |
Vorsäule | |
HPLC | |
Gehäuse L3 |