Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ Sphinx RP-HPLC-Säulen
Säulenformat: Analysesäule; Kohlenstofflast: 15 %; Porengröße: 110 Å; Säulenphase: Umkehrphase
Marke: Macherey-Nagel™ 760808.20
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Spezifikation
Octadecyl und Propylphenyl | |
Octadecyl und Propylphenyl | |
1 ml/min | |
P-P-Wechselwirkungen | |
600 bar (8700 psi) | |
Sphärisch | |
1 bis 10 | |
0,9 ml/g | |
Acetonitril/Wasser | |
60 °C | |
C18 und Propylphenyl (Sphinx RP) | |
15% | |
Ja | |
Edelstahl |
Analytische Trennsäule | |
2 mm | |
Für Chinolon-Antibiotika, Sulfonamide, Xanthine, substituierte Aromaten Trennanwendungen | |
250 mm | |
Acetonitril/Wasser | |
3 μm | |
110 Å | |
Je 1 | |
340 m²/g | |
L1/L11 | |
Silika | |
Umkehrphase | |
Umkehrphase | |
HPLC-EC-Säule |