Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ Sphinx RP-HPLC-Säulen
Säulenformat: Analysesäule; Kohlenstofflast: 15 %; Porengröße: 110 Å; Säulenphase: Umkehrphase
665.00 € - 910.00 €
Spezifikation
Säulenchemie | Octadecyl und Propylphenyl |
---|---|
Säulenformat | Analytische Trennsäule |
Quervernetzt | Octadecyl und Propylphenyl |
Flussrate | 1 ml/min |
Zur Verwendung mit | Für Chinolon-Antibiotika, Sulfonamide, Xanthine, substituierte Aromaten Trennanwendungen |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
12478537
|
Macherey-Nagel™
760807.20 |
2 mm | 125 mm |
755.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12408537
|
Macherey-Nagel™
760805.20 |
2 mm | 150 mm |
755.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12438537
|
Macherey-Nagel™
760806.20 |
2 mm | 50 mm |
665.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12418547
|
Macherey-Nagel™
760808.20 |
2 mm | 250 mm |
875.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12488537
|
Macherey-Nagel™
760807.30 |
3 mm | 125 mm |
765.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12418537
|
Macherey-Nagel™
760805.30 |
3 mm | 150 mm |
765.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12428547
|
Macherey-Nagel™
760808.30 |
3 mm | 250 mm |
870.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12448537
|
Macherey-Nagel™
760806.30 |
3 mm | 50 mm |
707.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12468547
|
Macherey-Nagel™
760812.46 |
4,6 mm | 100 mm |
825.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12408547
|
Macherey-Nagel™
760807.46 |
4,6 mm | 125 mm |
825.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10667513
|
Macherey-Nagel™
760805.46 |
4,6 mm | 150 mm |
825.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12448547
|
Macherey-Nagel™
760808.46 |
4,6 mm | 250 mm |
910.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12468537
|
Macherey-Nagel™
760806.46 |
4,6 mm | 50 mm |
720.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12498537
|
Macherey-Nagel™
760807.40 |
4 mm | 125 mm |
765.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12655989
|
Macherey-Nagel™
760813.46 |
4,6 mm | 75 mm |
720.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12428537
|
Macherey-Nagel™
760805.40 |
4 mm | 150 mm |
765.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12438547
|
Macherey-Nagel™
760808.40 |
4 mm | 250 mm |
870.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12458537
|
Macherey-Nagel™
760806.40 |
4 mm | 50 mm |
665.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Spezifikation
Octadecyl und Propylphenyl | |
Octadecyl und Propylphenyl | |
Für Chinolon-Antibiotika, Sulfonamide, Xanthine, substituierte Aromaten Trennanwendungen | |
Acetonitril/Wasser | |
3 μm | |
110 Å | |
340 m²/g | |
C18 und Propylphenyl (Sphinx RP) | |
15% | |
Ja | |
Edelstahl |
Analytische Trennsäule | |
1 ml/min | |
P-P-Wechselwirkungen | |
Sphärisch | |
1 bis 10 | |
Acetonitril/Wasser | |
L1/L11 | |
Silika | |
Umkehrphase | |
Umkehrphase | |
HPLC-EC-Säule |