missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Macherey-Nagel™ Spezial-RP-HPLC-Vorsäule VA 5/3 NUCLEOGEL RP Packung à 2 St.
Marke: Macherey-Nagel™ 719542
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Spezifikation
1 bis 13 | |
5 mm | |
HPLC-Vorsäule | |
NUCLEOGEL™ RP | |
Acetonitril/Wasser | |
Trennung kleiner Moleküle wie Pharmazeutika mit grundlegenden Eigenschaften | |
Gehäuse L21 |
5 μm | |
100 Å | |
3 mm | |
Acetonitril/Wasser | |
Valco HPLC-Vorsäule | |
HPLC |