Learn More
Macherey-Nagel™ ChromCart HPLC-Vorsäule CC 30/4 NUCLEOGEN Länge: 30 mm, ID: 4 mm Pg. à 2 St.
Marque: Macherey-Nagel™ 736400.40
Informations supplémentaires : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Spécification
7 μm | |
60 Å | |
4 mm | |
Methanol | |
Silika | |
Für Anionenaustausch-Chromatographie von Nukleinsäuren. | |
Sphärisch |
30 mm | |
CC-Vorsäule | |
NUCLEOGEN™ DEAE | |
Methanol | |
Vorsäule | |
HPLC |