missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Macherey-Nagel™ NucleoMag™ DNA-Tupfer

Aufreinigung von DNA aus Tupfern

Marke:  Macherey-Nagel™ 744601.4

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.97500kg Transport : UN number : 1993 Chem class : 3 Pack group : II


 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 16332028

  • 1020.00 € / 192 Reaktionen
Verfügbar ab: 19-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Benachrichtigungen:

UN1993-brennbare Flüssigkeit, n.a.g. (Ethanolgemisch) chem. Klasse 3 Produktgruppe II


Beschreibung

Beschreibung

  • DNA-Isolierung mit hohem Durchsatz für genetische Tests
  • Entwickelt für Baumwolle und synthetische Tupfer
  • In Kombination mit NucleoSpin™ forensischen Filtern für eine bequeme Probenvorbereitung
Spezifikation

Spezifikation

10 bis 30 ng/µl
Tupfer (Baumwolle oder Synthetik)
COPAN FLOQSwabs™, Puritan HydraFlock™ Tupfer
4 x 96
30 min/ 96 Präparate auf KingFisher™ Flex (ohne Lyse)
Magnetic Bead
Theoretische Bindungskapazität von 0,4 μg/μl Beads
Typische Downstream-Prozesse: qPCR, NGS, STR-Analyse, jede Art enzymatischer Reaktion
A260/A280: 1,6–1,9
Hochreaktive superparamagnetische Beads
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheit und Handhabung

Sicherheit und Handhabung

Produktidentifikator
  • NucleoMag DNA Swab (4x96)

Signalwort
  • Achtung

Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3

Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.

Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P330-Mund ausspülen.

Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: guanidium hydrochloride, proteinase k, glycerole, ethanol

Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Nur für Forschungszwecke