Spezifikation
| Säulenformat | Analysesäule |
| Quervernetzt | Octadecyl |
| Durchmesser (metrisch) | 2 mm |
| Zur Verwendung mit | Für LC/MS und HPLC |
| Länge (metrisch) | 150 mm |
| Max. Druck | 8700 psi (600 bar) |
| Partikelgröße | 2,7 μm |
| pH | 1 bis 11 |
| Porengröße | 90 Å |
| Menge | Je 1 |
| Mehr anzeigen |