Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleosil™ 100-5 C18 EC-Säule für die HPLC, Modell 720141
Säulenformat: Analysesäule; Kohlenstofflast: 15 %; Porengröße: 100 Å; Säulenphase: Umkehrphase
351.00 € - 371.00 €
Spezifikation
Säulenformat | Analytische Trennsäule |
---|---|
Quervernetzt | Octadecyl |
Zur Verwendung mit | HPLC |
Länge (metrisch) | 100 mm |
Max. Druck | 5800 psi (400 bar) |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12462660
|
Macherey-Nagel™
720141.46 |
4,6 mm |
371.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12452660
|
Macherey-Nagel™
720141.40 |
4 mm |
351.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
Analytische Trennsäule | |
HPLC | |
5800 psi (400 bar) | |
5 μm | |
100 Å | |
350 m²/g | |
Gehäuse L1 | |
Silika | |
Umkehrphase | |
Umkehrphase |
Octadecyl | |
100 mm | |
Acetonitril/Wasser | |
2 bis 8 | |
Je 1 | |
60 °C | |
Gehäuse C18 | |
15% | |
Ja | |
HPLC-EC-Säule |