Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleosil™ 100-5 C18 PAH CC-Vorsäulen für die HPLC
Alle ansehen Macherey-Nagel ProdukteSpezifikation
Spezifikation
| Partikelgröße | 5 μm |
| Länge (metrisch) | 8 mm |
| Porengröße | 100Å |
| Typ | HPLC-CC-Vorsäule |
| Innendurchmesser (metrisch) | 3 mm |
| Stationäre Phase | NuCLEOSIL™ C18 PAK |
| Kompatibilität der mobilen Phase | Acetonitril/Wasser |
| Lösungsmittel | Acetonitril/Wasser |
| Verpackungsmaterial | Silika |
| Quervernetzt | Octadecyl |
| Mehr anzeigen |