Learn More
Macherey-Nagel™ ChromCart HPLC-Vorsäule CC 8/4 NUCLEOSIL 300-5 C4 MPN,L=8 mm, ID:4 mm (VE=2Stck.)
Marke:  Macherey-Nagel™ 721113.40
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 10798612
  • 163.00 € / 2 Stück
Verfügbar ab: 24-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
2 bis 8
8 mm
250 bar
4 mm
NUCLEOSIL™ C4 MPN
Methanol
Butyl
RP-Chromatographie biologischer Makromoleküle
Sphärisch
Hydrophil
5 μm
300 Å
HPLC-CC-Vorsäule
1 ml/min
Methanol
Silika
Vorsäule
HPLC
Ja
Gehäuse L26