Learn More
Macherey-Nagel™ ChromCart HPLC-Vorsäule CC 8/4 NUCLEOSIL 300-5 C18 Länge: 8 mm,
Marke:  Macherey-Nagel™ 721608.40
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 12768122
  • 161.00 € / 3 Stück
Verfügbar ab: 30-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
6,5%
5 μm
300 Å
4 mm
Acetonitril/Wasser
Silika
Vorsäule
HPLC
Ja
Ja
2 bis 8
8 mm
HPLC-CC-Vorsäule
NUCLEOSIL™ Standard C18
Acetonitril/Wasser
Octadecyl
HPLC
Sphärisch
Hydrophob
Gehäuse L1