Learn More
Macherey-Nagel™ ChromCart HPLC-Vorsäule CC 8/4 NUCLEOSIL 120-5 C4 Länge: 8 mm,
Marke:  Macherey-Nagel™ 721889.40
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Artikelnummer. 12738142
  • 161.00 € / 3 Stück
Verfügbar ab: 24-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
∽ 4 %
5 μm
120 Å
4 mm
Butyl
Silika
Vorsäule
HPLC
Ja
Ja
2 bis 8
8 mm
HPLC-CC-Vorsäule
NucleOSIL™ C4
Butyl
Butyl
RP- und Ionenpaar-Chromatographie
Sphärisch
Hydrophob
Gehäuse L26