Learn More
Macherey-Nagel™ ChromCart HPLC Vorsäule CC 8/4 NUCLEOSIL 100-5 C6H5 Länge: 8 mm,
Marke: Macherey-Nagel™ 721862.40
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Spezifikation
8% | |
5 μm | |
100 Å | |
4 mm | |
Acetonitril/Wasser | |
Silika | |
Vorsäule | |
HPLC | |
Ja | |
Nein |
2 bis 8 | |
8 mm | |
HPLC-CC-Vorsäule | |
NUCLEOSIL™ Phenyl | |
Acetonitril/Wasser | |
Phenyl | |
RP- und Ionenpaar-Chromatographie | |
Sphärisch | |
Hydrophob, p-p | |
Gehäuse L11 |