Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleosil™ Standard C8 HPLC-Säulen
Artikelnummer. 10546151 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
125 mm
150 mm
Durchmesser (metrisch):
4 mm
4,6 mm
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Durchmesser (metrisch) unitSize
10546151 125 mm 4,6 mm 1 Stück
10144841 125 mm 4 mm 1 Stück
10206461 150 mm 4,6 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10546151 Lieferant Macherey-Nagel™ Lieferanten-Nr. 720071.46
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Säulenformat: Analysesäule; Kohlenstofflast: 6,50%; Porengröße: 120 Å; Säulenphase: Umkehrphase
Spezifikation
Säulenchemie Octyl
Säulenformat Analysesäule
Quervernetzt Octyl
Durchmesser (metrisch) 4,6 mm
Zur Verwendung mit Für HPLC-, CG-, TLC- und SPE-Anwendungen
Funktionalität/ Interaktionstyp Hydrophob
Hydrophobizität Ja
Länge (metrisch) 125 mm
Max. Druck 5800 psi (400 bar)
Kompatibilität der mobilen Phase Acetonitril/Wasser
Partikelform Kugelförmig
Partikelgröße 3 μm
pH 2 bis 8
Porengröße 120 Å
Menge Je 1
Lösungsmittel Acetonitril/Wasser
Oberfläche 350 m²/g
Temperatur 60 °C
USP-Typ Gehäuse L7
Stationäre Phase Gehäuse C8
Verpackungsmaterial Silika
Kohlenstoffbeladung 6,50%
Säulentyp Umkehrphase
Endverkappt/mit Endgruppen No
Phase Umkehrphase
Typ EC-Säule
Verfahren Analytische HPLC