Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ 96 RNA Blood, 96-Well-Kit für RNA aus Blut
Artikelnummer. 15819067
Change view
Click to view available options
Anzahl Reaktionen:
2 x 96
4 x 96
Packungsgröße:
192 Reaktionen
384 Reaktionen
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Anzahl Reaktionen unitSize
15819067 4 x 96 384 Reaktionen
15809067 2 x 96 192 Reaktionen
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15819067 Lieferant Macherey-Nagel™ Lieferanten-Nr. 740225.4
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Komplettpaket mit bewährtem 96-Well-Format zur Isolierung von Gesamt-RNA aus frischem oder gefrorenem Vollblut (menschlich oder tierisch) durch direkte Vollblutlyse, die keine selektive Erythrozytenlyse erfordert.
Das NucleoSpin™ 96 RNA-Blut-Midi-Kit erreicht eine überlegene RNA-Ausbeute und -Qualität bei einem Format, das bequeme Handhabung und Flexibilität im Probenvolumen und -durchsatz bietet.
  • Direkte Vollblut-Lyse – sehr einfaches und bequemes Verfahren
  • Keine selektive Erythrozyten-Lyse bei 4 °C – gesamte Verarbeitung bei Raumtemperatur
  • Kompatibel mit gängigen Blutentnahmeröhrchen und Antikoagulantien (z. B. EDTA, Citrat und Heparin)
  • Geeignet für frische und gefrorene Blutproben
  • rDNase für effiziente Entfernung von genomischer DNA im Lieferumfang enthalten
  • Verarbeitung unter Vakuum oder durch Zentrifugation
  • Geeignet für manuelle und automatisierte (Vakuum- oder Zentrifugations-) Verarbeitung
  • Die innovative MN-Waschplatte minimiert das Risiko einer Kreuzkontamination
Spezifikation
Format 96-Mikrotiterplatte
Isolation Technology Silika-Membran-Technologie
Elutionsvolumen 5 bis 130 μL
Probentyp Vollblut (frisch oder gefroren)
Effizienz Bindungsvermögen: 100 μg
Endprodukttyp Gesamt-RNA
Zur Verwendung mit (Geräte) Zentrifuge oder Vakuum
Zur Verwendung mit (Anwendung) RNA-Isolierung
Enthält NucleoSpin RNA Bindungsplatten für Blut, MN-Waschplatten, Blocks mit quadratischen Wells, Blocks mit runden Wells, niedrig, Elutionsplatten mit U-Boden, selbsthaftende Folie, Puffer, RNase-freie rDNase, Flüssigproteinase K
Anzahl Reaktionen 4 x 96
Reinheit A260/A280: 1,9–2,1
Prüfzeit 100 Min./Teller
Volumen (metrisch) <400 μL
Ertrag 1 bis 8 μL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • NucleoSpin 96 RNA Blood (4x96)
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P330-Mund ausspülen.
  • P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: guanidium thiocyanide, proteinase k, ethanol, rDNAse