Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ 96 RNA Trace, 96-Well-Kit für RNA aus Zellen und Gewebe
Artikelnummer. 15800958
Change view
Click to view available options
:
4 x 96 Präparate
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
15800958 4 x 96 Präparate
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15800958 Lieferant Macherey-Nagel™ Lieferanten-Nr. 740731.4
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
RNA-Isolierung im flexiblen 96-Well-Plattenformat
  • Zeitsparende parallele Isolierung der Gesamt-RNA
  • rDNase für effiziente Entfernung von genomischer DNA im Lieferumfang enthalten
  • Verarbeitung unter Vakuum oder durch Zentrifugation
  • Geeignet für manuelle und automatisierte Verarbeitung
  • Die innovative MN-Waschplatte minimiert das Risiko einer Kreuzkontamination
  • RNA gebrauchsfertig für jede Art enzymatischer Reaktion
Spezifikation
Inhalt und Lagerung RNase-frei rDNase bei 4 °C, andere Komponenten bei Raumtemperatur (18 bis 25 °C)
Format 96-Well Platte
Isolation Technology Silika-Membran
Probentyp Zellen, Gewebe
Endprodukttyp Gesamt-RNA
Zur Verwendung mit (Geräte) Vakuum oder Zentrifuge
Zur Verwendung mit (Anwendung) Isolierung von RNA aus kleinen Probenmengen
Enthält NucleoSpin RNA Trace Bindungsplatten, MN-Waschplatten, Blocks mit quadratischen Wells, Elutionsplatten mit U-Boden, Puffer, RNase-freie rDNase
Anzahl Proben 4 x 96
Probengröße <2 x 106 kultivierte Zellen, < 20 mg menschliches/tierisches Gewebe
Prüfzeit 70 min/Platte