Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ 96 RNA Trace
Komplettpaket zur Isolierung von Gesamt-RNA aus kleinen Probenmengen mit einem bewährten 96-Well-Format für hohen Durchsatz. Ideal für Proben von < 5 x 105 kultivierten Zellen oder < 2 mg menschlichem/tierischem Gewebe.
690.00 € - 1285.00 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Isolierung von RNA aus kleinen Probenmengen
Zur Verwendung mit (Geräte) Vakuum oder Zentrifuge
Probengröße < 5 x 105 Kulturzellen, < 2 mg Human-/Tiergewebe
Probenart Zellen und Gewebe
Format 96-Mikrotiterplatte
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Anz. der Proben Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Anz. der Proben Preis Menge & Verfügbarkeit  
15800958
Unterlagen ansehen
Macherey-Nagel™
740731.4
4 x 96
1285.00 €
384 Reaktionen
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab
12-11-2020
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15890948
Unterlagen ansehen
Macherey-Nagel™
740731.2
2 x 96 Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung
Beschreibung
  • Zeitsparende parallele Isolierung der Gesamt-RNA
  • rDNase für effiziente Entfernung von genomischer DNA im Lieferumfang enthalten
  • Verarbeitung unter Vakuum oder durch Zentrifugation
  • Geeignet für manuelle und automatisierte Verarbeitung
  • Die innovative MN-Waschplatte minimiert das Risiko einer Kreuzkontamination
  • RNA gebrauchsfertig für jede Art enzymatischer Reaktion
Spezifikation
Spezifikation
Isolierung von RNA aus kleinen Probenmengen
< 5 x 105 Kulturzellen, < 2 mg Human-/Tiergewebe
96-Mikrotiterplatte
Silika-Membran
Gesamt-RNA
Vakuum oder Zentrifuge
Zellen und Gewebe
NucleoSpin RNA Trace Bindungsplatten, MN-Waschplatten, Blocks mit quadratischen Wells, Elutionsplatten mit U-Boden, Puffer, RNase-freie rDNase
70 min/Platte
RNase-freie rDNase bei 4 °C, andere Komponenten bei Raumtemperatur (18 – 25 °C)
Sicherheitsdatenblatt (SDS)