Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ 96 RNA
Entwickelt für die manuelle oder automatisierte, durchsatzstarke Isolierung von RNA aus tierischem oder menschlichem Gewebe. Das Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ 96 RNA Kit ermöglicht die zeitsparende parallele Isolierung der Gesamt-RNA. Das Kit enthält alle Kernkomponenten und praktisches Zubehör für höchste Effizienz.
875.00 € - 8685.00 €
Spezifikation
Konzentration | 50–200 ng/μl |
---|---|
Format | 96-Well-Platte |
Isolation Technology | Silika-Membran |
Elutionsvolumen | Elutionsvolumen: 50 bis 130 μl |
Probentyp | < 107 kultivierte Zellen (Zentrifugation), < 30 mg Gewebe (Zentrifugation), Speichel (gesammelt mit Oragene™), <30 mg Tissue, Saliva (Collected with Oragene™) |
Produktcode | Marke | Anzahl Reaktionen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Anzahl Reaktionen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12768542
|
Macherey-Nagel™
740709.24 |
24 x 96 |
8685.00 €
2304 Reaktionen |
Verfügbar ab: 08-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
12736543
|
Macherey-Nagel™
740709.2 |
2 x 96 |
875.00 €
192 Reaktionen |
Verfügbar ab: 17-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
12756543
|
Macherey-Nagel™
740709.4 |
4 x 96 |
1710.00 €
384 Reaktionen |
Verfügbar ab: 22-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
NucleoSpin™ 96 RNA-Kits ermöglichen die Isolierung von RNA von bis zu 96 Proben frischer, gefrorener oder stabilisierter Tier- oder menschlicher Zellkulturen. NucleoSpin96 RNA liefert konsistente RNA-Qualität, reproduzierbare Erträge an RNA und Verfahren mit hohem Durchsatz ohne Kreuzkontamination. Die Kits kombinieren die Strenge der Guanidin-Isothiocyanat-Lyse mit einer effektiven Aufspaltung genomischer DNA durch die DNase-I-Behandlung und die Geschwindigkeit der Silikamembran-Technologie.
- Zeitsparende parallele Isolierung von RNA aus kultivierten Zellen oder aus Speichelproben, die mit Oragene™ •RNA gesammelt wurden
- Geeignet für die manuelle Verarbeitung unter Vakuum oder durch Zentrifugation oder für die vollautomatische Verwendung auf gängigen Laborarbeitsplätzen
- Enthält rDNase für die effiziente Entfernung genomischer DNA und innovative MN-Waschplatte, um das Risiko einer Kreuzkontamination zu minimieren
- Produziert die höchstreine Gesamt-RNA, geeignet für den direkten Einsatz in jeder Art enzymatischer Reaktion, wie RT-PCR, TaqMan, Northern Blot oder Microarray-Analyse
Inhalt des Kits: NucleoSpin RNA-Bindungsplatten, MN-Waschplatten, quadratische Well-Blöcke, runde Well-Blöcke niedrig, Elutionsplatten U-Boden, selbsthaftende Folie, RNase-freie RDNase, RNase-freies Wasser und alle Puffer (Lyse RA1; Wash RA2, RA3 und RA4; Reaktion für rDNase)
- Probenmaterial: <107 Kultivierte Zellen (Zentrifugation), < 30 mg Gewebe (Zentrifugation), Speichel (gesammelt mit Oragene™)
- Fragmentgröße: >200 nt
- Typische Ausbeute: 20 μg (2 × 106 HeLa-Zellen), 20 μg (20 mg Mausleber)
- A260/A280: 1.90–2.10
- Typische RIN (RNA-Integritätsnummer): > 9 (Zellen), ≥ 7 (Gewebe)
- RNA-Verhältnis: 28S/18S ca. 2.1
- Typische Konzentration: 50 – 200 ng/μL
- Elutionsvolumen: 50–130 μl
- Vorbereitungszeit: 70 min/Platte
- Bindungsvermögen: 100 μ g
Spezifikation
50–200 ng/μl | |
Silika-Membran | |
< 107 kultivierte Zellen (Zentrifugation), < 30 mg Gewebe (Zentrifugation), Speichel (gesammelt mit Oragene™), <30 mg Tissue, Saliva (Collected with Oragene™) | |
NucleoSpin 96 RNA | |
1 Kit | |
20 μg (2 × 106 HeLa-Zellen) 20 μg (20 mg Mausleber) |
96-Well-Platte | |
Elutionsvolumen: 50 bis 130 μl | |
Manuelle oder automatisierte Isolierung von Gesamt-RNA aus Kulturzellen und Geweben | |
A260/A280: 1,90–2,10 | |
70 min/Platte |