Learn More
Macherey Nagel Bioanalysis™ NucleoSpin 96 Tissue (24x96) 24 x 96 preps for the isolation of genomic DNA
Marke: Macherey Nagel Bioanalysis™ 740741.24
Weitere Details : Netto-Gewicht : 4.75000kg Transport : UN number : 1993 Chem class : 3 Pack group : III
Beschreibung
NucleoSpin™ 96 Gewebe ist zur schnellen gleichzeitigen Vorbereitung hochreiner genomischer DNA aus tierischem und menschlichem Gewebe, z. B. Maus- und Rattenschwänzen, konzipiert.Aus einem 1.2 cm langen Abschnitt einer Mausschwanzspitze (Alter der Mäuse 4 bis 6 Wochen) können 30-40 μg reine genomische DNA gewonnen werden (typische Erträge 15-25 μg). Die gewonnene DNA kann direkt für PCR*, Southern Blotting oder jede enzymatische Reaktion verwendet werden. NucleoSpin™ Tissue-Bindungsplatten können unter Vakuum oder Zentrifugation in einer Zentrifuge mit tiefen Bechern verwendet werden, um die Verarbeitung von auf 96-Well-Blöcken gestapelten NucleoSpin™ 96-Well-Platten zu ermöglichen. So können bis zu 192 Proben (zwei Platten) in weniger als einer Stunde (nach der Lyse) verarbeitet werden. Mit dem NucleoSpin™ 96 Tissue-Verfahren wird die Lyse durch Inkubation der Proben in einer Lösung mit SDS und Proteinase K bei 56 °C erreicht. Geeignete Bedingungen für die Bindung von DNA an die Silikamembrane der NucleoSpin™ Tissue-Säulen werden durch Zugabe großer Mengen chaotroper Ionen plus Ethanol zum Lysat geschaffen. Der Bindungsprozess ist reversibel und Nukleinsäure-spezifisch. Kontaminationen werden durch Waschen mit zwei verschiedenen Puffern entfernt. Schließlich wird reine genomische DNA bei niedriger Ionenstärke in einem leicht alkalischen Elutionspuffer eluiert. NucleoSpin™ Tissue-Bindungsplatten, Puffer, Proteinase K, Waschplatten, quadratische Well-Blöcke, runde Well-Blöcke, Gestelle mit Röhrchenstreifen, Deckelstreifen, selbsthaftende Folie. Weitere Informationen zu diesem Produkt erhalten Sie beim Kundendienst.
- Silika-Membran-Technologie
- Format: 96-Well Platten
- Vorbereitungszeit: 1 h (nach Lyse)
- Probenmaterial: ≤20 mg Gewebe, 106 kultiviert oder Bakterien
- Ertrag: 15 μg bis 25 μg
- Elutionsvolumen: 100 μl bis 200 μl
- Fragmentgröße: 300 bp bis 30 kb
- Keine Verwendung organischer Lösungsmittel
Spezifikation
Standard | |
8 x 12 | |
96 |
Sicherheit und Handhabung
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: guanidine hydrochloride, 2-propanol