Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ gDNA-Reinigung, Mini-Kit zur DNA-Reinigung und -Konzentration
Beschreibung
Der NucleoSpin™ Das gDNA Clean-up Kit ist für die schnelle Reinigung von zuvor isolierter genomischer DNA mit niedrigem und insbesondere hohem Molekulargewicht konzipiert. Es dient zur Reinigung und Konzentration genomischer DNA nach groben Extraktionsmethoden, beispielsweise durch Trizol oder nach enzymatischen oder chemischen Reaktionen. Die zeitsparenden Verfahren ermöglichen eine Vorbereitungszeit von nur 15 Minuten für 10 Portionen.
- Keine Notwendigkeit für organische Vergällungsmittel oder Chloroformextraktionen
- Jegliche Verunreinigungen wie Phenol, Enzyme, Salze, Farbstoffe, Etiketten, Nukleotide, kleine Oligonukleotide und sogar bis zu 5 % Detergenzien (z. B. SDS, Triton , Tween, Lauroylsarcosin) werden vollständig entfernt
- Bindungspuffer DB und Wash Buffer DW wurden entwickelt, um ein besonders schonendes Binden und Waschen zu ermöglichen.
- Hohe Ausbeuteraten von bis zu 90 % für hochmolekulare DNA (bis zu 50 kbp) sowie für kleine DNA-Fragmente bis hinunter zu 100 bp.
- Die eluierte DNA ist sofort einsatzbereit für nachfolgende Anwendungen wie PCR, Endonuklease-Restriktion, Southern Blotting und Markierung.
- NucleoSpin™ gDNA-Aufreinigungssäulen, Sammelröhrchen (2 ml), Bindungspuffer DB Waschpuffer DW, Elutionspuffer DE
Spezifikation
Spezifikation
| Format | Mini-Spin-Säule |
| Isolation Technology | Silika-Membran-Technologie |
| Probentyp | DNA (genomisch) |
| Effizienz | Wiederfindungsrate: 80 – 90 % |
| Elutionsvolumen | Elutionsvolumen: 50 bis 100 μl |
| Endprodukttyp | NucleoSpin gDNA-Aufreinigung |
| Enthält | NucleoSpin™ gDNA-Aufreinigungssäulen (250), 2 ml-Entnahmeröhrchen (250), Bindungspuffer DB (125 ml), Waschpuffer DW-Konzentrat (3 x 50 ml), Elutionspuffer DE (30 ml) |
| Anzahl Reaktionen | 250 |
| Produkttyp | NucleoSpin gDNA-Aufreinigung |
| Reinheit | A260/A280: 1,8–1,9 |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- Gefahr
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- MIXTURE LIST-Contain: ethanol