Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ Pflanzenpuffer II
Ergänzende Pufferlösungen (Lyse- Fällungs-, Elutions-, Bindungs- und Waschpuffer) für die Verwendung mit NucleoSpin™ Mini-, Midi- oder Maxi-Pflanzen-Kits II zur schnellen Isolierung genomischer DNA aus Pflanzenproben mit höherer Ausbeute und Qualität.
69.65 € - 325.00 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) | NucleoSpin Pflanzenkit II |
---|---|
CAS | 50-01-1 |
Inhalt und Lagerung | Raumtemperatur (18 bis 25 °C) |
Form | Flüssigkeit |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Herstellung genomischer DNA aus Pflanzenzellen und Pilzen |
Produktcode | Marke | Produkttyp | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Produkttyp | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15800968
|
Macherey-Nagel™
740937.1 |
Bindungspuffer PC | 1000 mL |
294.00 €
1000 Milliliter |
Verfügbar ab: 10-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
15819077
|
Macherey-Nagel™
740350.1 |
Elutionspuffer PE | 1000 mL |
69.65 €
1000 Milliliter |
Verfügbar ab: 10-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
15890958
|
Macherey-Nagel™
740918.1 |
Lysepuffer PL1 | 1000 mL |
259.00 €
1000 Milliliter |
Verfügbar ab: 10-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
15829077
|
Macherey-Nagel™
740351.1000 |
Lysepuffer PL2 | 1000 mL |
228.00 €
1000 Milliliter |
Verfügbar ab: 10-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
15839077
|
Macherey-Nagel™
740352.1000 |
Ausfällpuffer PL3 | 1000 mL |
136.00 €
1000 Milliliter |
Verfügbar ab: 10-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
15810968
|
Macherey-Nagel™
740938.1 |
Waschpuffer PW1 | 1000 mL |
325.00 €
1000 Milliliter |
Verfügbar ab: 10-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
15820968
|
Macherey-Nagel™
740939.1 |
Waschpuffer PW2-Konzentrat | 200 mL |
93.05 €
200 Milliliter |
Verfügbar ab: 10-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
Beschreibung
NucleoSpin™ Plant II Kits (Mini, Midi oder Maxi) werden zur schnellen Vorbereitung genomischer DNA aus Pflanzenzellen und Pilzen verwendet. Die Kits sind in Kapazitäten für die Verarbeitung kleiner, mittlerer und großer Mengen erhältlich.
- Zwei alternative Lysepuffer für eine optimale Verarbeitung verschiedener Proben und für höchste Flexibilität im Lieferumfang enthalten:
- Lysepuffer PL1, basierend auf dem CTAB-Lyseverfahren
- Lysepuffer PL2, basierend auf dem SDS-Lyseverfahren
- NucleoSpin™ Filter zur Lysat-Klärung im Lieferumfang enthalten
- Verbesserte Pufferzusammensetzungen–höhere Ausbeute und Reinheit
- Optimierte Silika-Membran–bessere DNA-Bindung
- RNase A im Lieferumfang enthalten
- Typische Downstream-Prozesse: PCR, Echtzeit-PCR, enzymatische Reaktionen
Spezifikation
NucleoSpin Pflanzenkit II | |
Raumtemperatur (18 bis 25 °C) | |
Herstellung genomischer DNA aus Pflanzenzellen und Pilzen |
50-01-1 | |
Flüssigkeit |