Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ Plasmid-Säulen (ohne Deckel) zur Reinigung von Plasmid-DNA
Beschreibung
NucleoSpin™ Plasmidsäulen (ohne Deckel)
- Für die schnelle Bereitung von hochreiner Plasmid-DNA im kleinen Umfang
- Schnelles Verfahren: 6 Mini-Preps in 25 min
- Hohe Ausbeute: bis zu 50 μg Plasmid-DNA
- Chaotroper Salzwaschpuffer– extra reine DNA
- Downstream-Prozesse: Klonierung, Sequenzierung, PCR, Transformation, Restriktionsanalyse
- High-Copy-Plasmide von E. coli
- Low-Copy-Plasmide, P1-Konstrukte oder Cosmide (höhere Puffervolumina erforderlich)
- Plasmid-DNA aus grampositiven Bakterien und Plasmid-DNA-Aufreinigung aus Reaktionsgemischen
- Zusätzliches Protokoll für M13-DNA erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
| Format | Mini-Spin-Säule |
| Isolation Technology | Silika-Membran-Technologie |
| Probentyp | E. coli-Kultur |
| Effizienz | Bindungsvermögen: 50 μg |
| Elutionsvolumen | 50 μl |
| Endprodukttyp | Sequenzierfähige Plasmid-DNA |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | NucleoSpin™ Plasmid-Kit (NoLid) |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Herstellung von hochreiner Plasmid-DNA |
| Enthält | Nur Säulen |
| Produkttyp | NucleoSpin Plasmidsäule (NoLid) |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- NucleoSpin Plasmid (NoLid)
- MIXTURE LIST-Contain: sodium hydroxide solution (diluted < 2 %); guanidine hydrochloride; 2-propanol;Rnase