Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ RNA Plant, Mini-Kit zur Gewinnung von RNA aus Pflanzen
Beschreibung
NucleoSpin™ Das RNA-Pflanzenkit ist für die Isolierung von RNA konzipiert. DNA-free Hochwertige RNA aus einer Vielzahl von Pflanzen- und Pilzproben. Zu den typischen nachgelagerten Anwendungen gehören RT-PCR in Echtzeit, Genexpressionsprofilierung, Northern Blotting, Primer-Verlängerung, Array-Technologie und RNase-Protektionsassays.
- Zwei verschiedene Lysepuffer waren enthalten. —Optimiertes Lyseverfahren für typische Bedingungen und für spezielle Metaboliten.
- rDNase für die Verdauung auf der Säule enthalten. —Effiziente Entfernung von kontaminierender DNA.
- NucleoSpin™ Filter (Zerkleinerer) umfassten —eine effiziente Probenhomogenisierung und Viskositätsreduzierung.
- Parallele DNA-Reinigung möglich —durch Verwendung von NucleoSpin™ RNA/DNA-Puffersatz
Kit-Komponenten:NucleoSpin™ RNA-Säulen mit 2-ml-Auffangröhrchen, 2-ml- und 1,5-ml-Auffangröhrchen, NucleoSpin™ Filter, Puffer (Lyse-, Wasch-, Entsalzungspuffer), RNase-freie DNase I, Reaktionspuffer für DNase, RNase-freies Wasser
- Mini-Spin-Säule mit Silicamembran-Technologie
- Ergibt 3 bis μ70 g RNA aus 100 μg Pflanzenmaterial
- Elutionsvolumen: 40 bis 60 μl
- Fragmentgröße: 200 Byte 20 –KB
- Bindekapazität: 200 μg
- Zubereitungszeit: 30 Min./6 Portionen
- A 260 /A 280 : 1,9 2, –1
Spezifikation
Spezifikation
| Format | Mini-Spin-Säule |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Real-Time RT-PCR |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | RNA-Aufreinigung aus Pflanzenzellen und Gewebe |
| Enthält | Lysepuffer RA (25 ml), Lysepuffer RAP (25 ml), Waschpuffer RAW2 (13 ml), Waschpuffer RA3-Konzentrat (12 ml), Membranentsalzungspuffer (25 ml), Reaktionspuffer für rDNase (7 ml), RNase-freie rDNase (1 Fläschchen Größe F), RNase-freies Wasser (13 ml), NucleoSpin Filter (50), NucleoSpin RNA Plan-Säulen mit Entnahmeröhrchen (50), 2 ml-Entnahmeröhrchen (150), 1,5 ml-Entnahmeröhrchen (50) |
| Anzahl Reaktionen | 50 Präp. |
| Produkttyp | NucleoSpin™ RNA Pflanzensäule |
| Menge | Je 1 |
| Probengröße | <100 mg Gewebe |
| Ertrag | 3–70 μg |
Sicherheit und Handhabung
- Gefahr
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Contain: ethanol (diluted < 20 %)(denatured with1%IPA/1%MEK, acc.2016/1867/EU); guanidinium thiocyanate; gua