Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoVac 24 Vakuum-Verteiler
Artikelnummer. 15543616
Change view
Click to view available options
Menge:
Je 1
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15543616 Je 1 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15543616 Lieferant Macherey-Nagel™ Lieferanten-Nr. 740299
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
VAKUUM-VERTEILER FÜR DIE VERARBEITUNG 1 – 24 NucleoSpin oder NucleoSnap in der Spalte
Der NucleoVac 24-Vakuumverteiler ermöglicht die Verarbeitung von Silikatsäuresammlungen zur Nukleinsäureaufbereitung im Verfahren des Unterdrucks.
  • Silica-Sterilisationen (NucleoSpin™ und NucleoSnap ) können an den oberen Luer-Schnitte des Verteilers angebracht werden
  • Binde- und Waschschritte werden durch Vakuum statt mittels Zentrifugation durchgeführt
  • Die Parallelverarbeitung von Silikasäulen spart erheblich an Zeit
  • Ermöglicht die schnelle Verarbeitung großer Probenvolumen
  • Polypropylen
Spezifikation
Produkttyp Vakuumkammer
Format 24 Proben
Fassungsvermögen ≤ 900 ml (Abwasser)
Beschreibung Polypropylen
Inhalt und Lagerung 1 Ea., 15 °C bis C 25 °C
Zur Verwendung mit (Geräte) NucleoSpin oder NucleoSnap Säulen
Enthält Vakuumkammer, 24 Mini-Adapter, 24 Luer-Stecker, 2 Schlauchanschlüsse, 1 Verschlussstopfen
Anschlüsse Luer-Öffnungen
Menge Je 1