missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

NUDT2 Antibody, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 30227383 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
20 μL
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
20 Mikroliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30227383 20 μL 20 Mikroliter
30229321 100 μL 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30227383 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP33834520ul

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

NUDT2 Polyclonal antibody specifically detects NUDT2 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen NUDT2
Anwendungen ELISA, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA
Zusammensetzung PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Gen-Alias Ap4A hydrolase, Ap4A hydrolase 1, Ap4Aase, APAH1Diadenosine 5'-5'''-P1, bis(5'-nucleosyl)-tetraphosphatase (asymmetrical), bis(5'-nucleosyl)-tetraphosphatase [asymmetrical], diadenosine 5'-5''-P1, Diadenosine tetraphosphatase, EC 3.6.1.17, MGC10404, Nucleoside diphosphate-linked moiety X motif 2, nudix (nucleoside diphosphate linked moiety X)-type motif 2, Nudix motif 2, P4-tetraphosphate asymmetrical hydrolase, P4-tetraphosphate pyrophosphohydrolase
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-147 of human NUDT2 (NP_001152.1).,, Sequence:, MALRACGLIIFRRCLIPKVDNNAIEFLLLQASDGIHHWTPPKGHVEPGEDDLETALRETQEEAGIEAGQLTIIEGFKRELNYVARNKPKTVIYWLAEVKDYDVEIRLSHEHQAYRWLGLEEACQLAQFKEMKAALQEGHQFLCSIEA
Reinigungsverfahren Affinity purified
Menge 20 μL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Angiogenesis, Apoptosis
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 318
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.