Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Latch Rack for 1.8 mL Externally-Threaded Universal Tubes
Versatile tubes for use inside a large storage system, or in smaller scale for traditional cryostorage in dewars.
Marke: Thermo Scientific™ 331830-BR
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.14000kg
Beschreibung
Use versatile Thermo Scientific™ Nunc™ 1.8 mL Externally-threaded Universal Tubes inside a large storage system, or in smaller scale when used for traditional cryostorage in dewars. Available racked or in bulk, with 2D barcodes or non-coded.
Skalierbar
- Röhrchen und Gestell sind ideal für Anwendungen mit kleinem sowie großem Durchsatz
- Mit Messlinien und weißem Feld für handschriftliche Kennzeichnungen
- Sind für den Einsatz in herkömmlichen Behältern zur Tiefkühllagerung für 10x10-Arrays geeignet
- Außengewinde verringert Kontamination
- Automatisch auswählbar im Universal Latch Gestell
Innovatives Universal-Verschlusskappendesign
- Einteilige Konstruktion mit eingearbeiteter Dichtung
- Können weder von Hand noch mit automatischen Verschlusswerkzeugen überdreht werden
- Dichtung aus thermoplastischem Elastomer-Material ist geeignet für die Lagerung bei Raumtemperatur bis hinunter zur Gasphase von Flüssigstickstoff
Sichere Rückverfolgbarkeit
- Erhältlich mit einem dauerhaften, eindeutigen 2D-Strichcode, eingelasert in den Röhrchenboden, zur sicheren Identifizierung und Nachverfolgung von Proben
- 2D-Barcode-Lesegeräte erkennen sofort den 2D-Barcode jedes Röhrchens, das danach in einer Anwendung oder Datenbank registriert oder über verschiedene Exportfunktionen integriert werden kann.
- Scannen Sie die Röhren für Zugriff auf die Probeninformationen und die Bestimmung des Inhalts
- 374502NOV trägt einen 1D (linearen) Barcode und einen für Menschen lesbaren Code auf der Seite, der dem 2D-Barcode auf dem Boden des Rohrs entspricht
Strengste Qualitätskontrolle
- Jedes Lagerröhrchen mit 2D-Barcode wird eingescannt, um die Lesbarkeit zu gewährleisten
- Die Barcodes werden zur Verhinderung von Duplikaten mit den zuvor zugewiesenen Codes in der Datenbank verglichen
- Jedes Röhrchen entspricht dem Sterilisierungsvertrauensgrad 106 und wird aus Kunststoffen der medizinischen Qualität VI hergestellt
Spezifikation
2D, linear und für Menschen lesbar | |
Nunc Klappdeckelgestell mit Barcode | |
Klappdeckelgestell | |
Universalröhrchen mit Außengewinde | |
1/Packung, 10/Karton |
1,8 ml (Röhrchen) | |
Beige | |
Kryobank | |
10 leere Racks | |
Unsteril |