Learn More
Thermo Scientific™ Nun™ 384-Shallow-Well Lager-Mikrotiterplatten aus Polypropylen in Standardhöhe
Senken Sie Ihre Ausgaben bei der Lagerung von Verbindungen für Anwendungen mit kleinen Volumina durch die Verwendung von Thermo Scientific™ Nunc™384-Well-Polypropylen-Mikrotiterplatten mit flachem Profil in Standardhöhe.
255.69 € - 2105.00 €
Spezifikation
Barcode | Nicht verfügbar |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | Zertifiziert RNase- und DNase-frei ANSI-konform |
Format | Standard |
Deckel | Ohne Deckel |
Beschreibung | 384-well Polypropylene Sample Processing & Storage Plates |
Produktcode | Marke | Farbe | Sterilität | Volumen (metrisch) Well | Fit for Purpose | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Sterilität | Volumen (metrisch) Well | Fit for Purpose | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
11351605
|
Thermo Scientific™
267460 |
Naturfarben | Steril | 55 μl | Certified Quality |
1410.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 10-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10390135
|
Thermo Scientific™
267461 |
Schwarz | Nicht steril | 55 μl | Certified Quality |
1475.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 10-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10742024
|
Thermo Scientific™
267462 |
Weiß | Nicht steril | 55 μl | Certified Quality |
2105.00 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
10180993
|
Thermo Scientific™
267459 |
Natural | Non-sterile | 55 μL | Certified Quality |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
Beschreibung
Senken Sie Ihre Ausgaben bei der Lagerung von Verbindungen für Anwendungen mit kleinen Volumina mit Thermo Scientific™ Nunc™ 384-Shallow Well Polypropylen-Mikrotiterplatten mit Standardhöhe. Platten aus Polypropylen eignen sich ideal für die Aufbewahrung, da es eine niedrige Bindungskapazität besitzt, um Protein- und DNA-Bindung zu verhindern, sodass eine vollständige Rückgewinnung der Proben möglich ist. Temperaturbeständig von -80 bis +121 °C. Eine Vielzahl an Farben erleichtert die schnelle Identifizierung der Lagerungssplatten.
Merkmale:- Abgerundete Wells sind optimal für das Mischen und die Probenrückgewinnung.
- Abgerundetes rechteckiges Well-Format minimiert Kapillareffekte
- Naturfarbene Platten zur Lagerungsidentifikation oder zur Lagerung von kolorimetrischen Assays
- Weiße Platten für Lumineszenz-Assays
- Schwarze Platten zur Lagerung oder für Fluoreszenz-Assays
- Kundenspezifische Barcodierung möglich
Spezifikation
Nicht verfügbar | |
Standard | |
384-well Polypropylene Sample Processing & Storage Plates | |
Autoklavierbar | |
Nunc™ | |
ALPS Heißsiegelgeräte, Multidrop Combi, Zentrifugen, Ultralow-Gefrierschränke, Liquid-Handler | |
55 μl | |
2 bis 35 μl | |
Quadratisch | |
Automation Liquid Handlers, Biobanking, Genomics, Sample Prep, NGS, Sequencing, Long and Short Term Storage, Drug Discovery, Vaccine Research, PCR and qPCR sample preparation | |
25 | |
Yes | |
ANSI/ SLAS Standard |
Zertifiziert RNase- und DNase-frei ANSI-konform | |
Ohne Deckel | |
16 x 24 | |
PP mit geringer Bindungsaffinität | |
Aufbewahrung und Probenvorbereitung aus Polypropylen | |
Polypropylen | |
384 | |
Unbehandelt | |
Yes | |
100 | |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren. | |
Certified Quality |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.