Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ 96 DeepWell™ Polystyrene Plates
Artikelnummer. 10577131
Click to view available options
Sterilität:
Steril
Unsteril
Packungsgröße:
32 Stück
Artikelnummer. 10577131
Marke: Thermo Scientific™ 278605
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Klonieren und replizieren Sie Assays mit diesen unbehandelten Polystyrol-Platten, die sich für Agglutinationstests und die Probensammlung eignen.
Lagern Sie Proben und führen Sie Agglutinationstests mit Thermo Scientific™ Nunc™ 96-DeepWell™ Polystyrol-Platten aus, die über tiefe Wells mit transparentem, rundem Boden verfügen und bis zu 900 μl pro Well aufnehmen können.
  • Alphanumerisches Raster ermöglicht die schnelle und einfache Identifizierung der Proben.
  • Für die Verwendung mit Robotern und Liquid Handling Systemen optimiert
  • Runder Well-Boden für optimale Probenrückgewinnung
  • Unbehandelte Oberfläche
  • Verschließbar mit Noppenmatten und Klebefolie
  • Kundenspezifische Barcodierung möglich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Format Standard
Deckel Ohne Deckel
Array 8 x 12
Verpackung 32 Kartons, 4 Packungen
Produktlinie Nunc
Farbe Transparent
Produkttyp Mikrotiterplatte
Material Polystyrol
Anzahl Wells 96
Arbeitsvolumen (metrisch) 900 μl
Sterilität Unsteril
Oberflächenbehandlung Unbehandelt
Wellform Runder Boden (U-Well)
Anzahl pro Karton 32
Anzahl pro Packung 4
Abmessungen (L x B x H) 128 x 86 x 41 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.