Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ 96-Well Filter Plates
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ Nunc™ 96-Deep-Well-Filterplatten ermöglichen eine effiziente Aufreinigung von Plasmid-DNA- oder PCR-Produkten in hoher Qualität. Diese Platten bestehen aus chemikalienbeständigem Polypropylen mit überlegener mechanischer Festigkeit und entsprechen der standardmäßigen 96-Well-Grundfläche, die mit der Probenverarbeitung mit hohem Durchsatz kompatibel ist.
- Speziell für Probenverarbeitung mit hohem Durchsatz entwickelt
- Geeignet für Vakuum-, Filtrations-, Zentrifugations- oder Überdruckverfahren
- Die Fritte der Platte (wenn vorhanden) besteht aus Polyethylenteraphtalat (PET) und hat eine Porengröße von 20 μm.
- Die „Shared Wall“-Konfiguration (zwei Wells teilen sich eine Wand) erlaubt eine niedrigere Plattenhöhe und größere Well-Durchmesser für eine schnellere Verarbeitung, höhere Ausbeuten und weniger Verklumpung.
- Gereinigte DNA eignet sich für Downstream-Anwendungen wie Sequenzierung und Restriktionsverdau.
- Die Glasfaserplatte besitzt eine PET-Fritte und zwei Lagen Glasfasermembran für das Binden von DNA.
- Kundenspezifische Barcodierung möglich
Empfohlen für:
Proteinaufreinigung, Lysatklärung, allgemeine Filtration
Spezifikation
Spezifikation
| Format | Standard |
| Deckel | Ohne Deckel |
| Membran | Glasfaser |
| Array | 8 x 12 |
| Porengröße | 20 μm |
| Farbe | Naturfarben |
| Produkttyp | 96-Well DeepWell mit Fritte |
| Material | Polypropylen |
| Volumen (metrisch) Well | 1 mL |
| Anzahl Wells | 96 |
| Mehr anzeigen |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.