Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ zellkulturbehandelte Kolben mit Filterkappen
Erreichen Sie eine maximale Adhäsion für eine Vielzahl von Zelltypen mit Thermo Scientific™ Nunc™ zellkulturbehandelten Kolben mit Filterkappen.
Marke:  Thermo Scientific™ 178985
155.00 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21939" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 4.97000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12344183
  • 174.00 € / 32 Stück
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Erreichen Sie eine maximale Adhäsion für eine Vielzahl von Zelltypen mit Thermo Scientific™ Nunc™ zellkulturbehandelten Kolben mit Filterkappen. Diese Kolben verfügen über die firmeneigene Nunclon™ Delta Oberflächenbehandlung, damit ein konsistentes Zellwachstum gewährleistet ist. Die Filterkappen ermöglichen eine konstante Belüftung und minimieren das Risiko einer Kontamination.
Merkmale:
  • Weiße Verschlusskappen zur einfachen Identifizierung
  • Das ergonomische Design von Thermo Scientific™ EasyFlask™ ermöglicht eine einfache Handhabung und Pipettierung
  • Thermo Scientific™ TripleFlask™ mit drei parallelen Schichten hat die gleichen Außenabmessungen wie ein standardmäßiger 175 cm2-Kolben
  • Die Filterkappe ermöglicht eine konstante Belüftung und minimiert das Risiko einer Kontamination.
  • Steril und pyrogenfrei
Bestellinformationen:
Extra-Verschlusskappen in jedem Karton
Garantie: 90 Tage
Spezifikation
Spezifikation
Ja
Polystyrol
32
Steril
175 cm2
Nunc Flasche 175 cm2, Filterkappe, gerader Hals, Barcodiert
Gerade
4
Filter
Zellkultur-behandelt
Sonderangebote
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.