missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Nunc™ Movette Pipetten

Artikelnummer. 10000701
Change view
Click to view available options
Packungsgröße:
200 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. unitSize
10000701 200 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10000701 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 550970

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Reliably transfer liquid using suction thanks to these movette pipets.

Reliably transfer liquid using suction thanks to Thermo Scientific™ Nunc™ Movette Pipets. Nunc Labware Products are made from high purity resins, and molded using our state-of-the-art processes. Plastic labware is a safer alternative to glass without sacrificing accuracy.

Features:
  • Easy to handle
  • Strong suction capacity
  • Constructed of polyethylene
  • Available in 1.5 and 5mL
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Volumen (metrisch) 5 ml
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.