Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Sterile Flask Replacement Filter Caps
Sorgen Sie mit einzeln verpackten Thermo Scientific™ Nunc™ sterilen Flask Ersatzfilterkappen für eine konstante Belüftung und minimieren Sie das Risiko einer Kontamination.
Marke: Thermo Scientific™ 156753
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.59400kg
Beschreibung
Sorgen Sie mit den sterilen Thermo Scientific™ Nunc™ Filterkappen für sterile Flaschen für eine konstante Belüftung und minimieren Sie das Risiko einer Kontamination.
Nunc sterile Filterkappen werden mit HDPE und Thermo Scientific™ GORE™ dPTFE Membran hergestellt.
- Die Filtermembran stellt eine effektive Barriere gegen Mikroorganismen dar
- Die chemikalienbeständige Membran erfüllt die Vorschriften der US-Norm USP Klasse VI und wird ohne tierische Komponenten hergestellt
- Die definierte, hydrophobe Filtermembran ermöglicht eine konstante Belüftung mit gleichbleibendem Gasaustausch ohne chargenweise Schwankungen
- Zur Gewährleistung der Sterilität einzeln verpackt
Spezifikation
Weiß | |
Nunc EasYFlasks 75cm2 | |
1 | |
Klasse VI | |
75 cm2 |
HDPE | |
100 | |
Steril | |
Filter |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke:Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.