missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

NUP160 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

Marke:  Proteintech 16084-1-AP-150UL

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 16885564

  • 329.85 € / 150 Mikroliter

Voraussichtliches Versanddatum: 23-06-2021

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

NUP160 is 1 of up to 60 proteins that make up the 120-MD nuclear pore complex, which mediates nucleoplasmic transport.
Spezifikation

Spezifikation

NUP160
0.18 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q12769, Q9Z0W3
160 kDa nucleoporin, KIAA0197, nucleoporin 160kDa, Nucleoporin Nup160, NUP120, NUP160
Rabbit
IgG
150 μL
-20°C
Primary
23279, 311182, 59015
Immunoprecipitation, Western Blot
Unconjugated
NUP160
Liquid
Nup160
NUP160 Fusion Protein Ag9083
Antigen Affinity Chromatography
RUO
Antibody
Polyclonal
Human, Mouse, Rat
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Zertifikate