Learn More
Invitrogen™ NuPAGE™ Bis-Tris Midi Protein Gels, 4 to 12%, 1.0 mm
Artikelnummer. 11530976
Change view
Click to view available options
Wells:
12 +2 Well
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Wells
11530976 12 +2 Well
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11530976 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. WG1401BX10
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Invitrogen NuPAGE Bis-Tris-Proteingele sind Polyacrylamid-Fertiggele, die eine Trennung von Proteinen in einer großen Bandbreite von Molekülmassen mit hoher Auflösung und Probenintegrität bieten.
Invitrogen NuPAGE Bis-Tris-Proteingele sind Polyacrylamid-Fertiggele, die eine Trennung von Proteinen in einer großen Bandbreite von Molekülmassen mit hoher Auflösung und Probenintegrität bieten. Diese Fertiggele sind ideal für Anwendungen, bei denen die Proteinintegrität entscheidend ist. Im Gegensatz zu herkömmlichen Tris-Glycin-Gelen bieten NuPAGE Bis-Tris-Gele eine Umgebung mit neutralem pH-Wert, was Proteinmodifikationen minimiert. Verwenden Sie NuPAGE Bis-Tris-Gele für Proteinvorbereitungen bei Sequenzierungen, zur Massenspektrometrie und für alle anderen Methoden, bei denen Proteinintegrität wichtig ist.
Invitrogen NuPAGE Bis-Tris protein gels are precast polyacrylamide gels that provide broad molecular weight protein separation with high resolution and sample integrity. These precast gels are ideal for applications where protein integrity is crucial. Unlike traditional Tris-glycine gels, NuPAGE Bis-Tris gels have a neutral pH environment that minimizes protein modifications. Use NuPAGE Bis-Tris gels for preparing proteins for sequencing, mass spectrometry, and any other techniques where protein integrity is important.
Features of NuPAGE Bis-Tris gels include:
  • Better protein integrity—optimized sample preparation process preserves proteins
  • Wide ranges of molecular weight separation—select the right gel and running buffer for optimal separation of your proteins
  • Faster run times—get separation of your proteins in as little as 35 minutes
  • Longer shelf life—store for at least 12 months at room temperature
Choose the right NuPAGE Bis-Tris gel for your protein separation
Obtain optimal separation of your proteins by choosing the right combination of gel and running buffer. NuPAGE Bis-Tris protein gels come in four polyacrylamide concentrations: 8%, 10%, 12%, and a 4–12% gradient. Gels come in two sizes: mini (8 x 8 cm) or midi (8.7 x 13.3 cm) and either 1.0 mm (mini and midi gels) or 1.5 mm (mini gel format only) in thickness. NuPAGE Bis-Tris gels also come in multiple well formats.
NuPAGE Bis-Tris gels are formulated for denaturing gel electrophoresis applications. For optimal sample preparation, use the NuPAGE LDS Sample Buffer (Cat. No. NP0007) and NuPAGE Sample Reducing Agent (NP0004). Use NuPAGE Antioxidant (NP0005) in the running buffer to maintain the reduced state of the proteins during the run and to allow maximum band sharpness. The gels can be run using NuPAGE MES SDS Running Buffer (NP0002) to better resolve small proteins or NuPAGE MOPS SDS Running Buffer (NP000102) to resolve medium- to large-size proteins.
NuPAGE Bis-Tris Midi gels can be used with the XCell SureLock Midi Cell gel apparatuses (WR0100) or with the Bio-Rad Criterion Cell using our adapters (WA0999).
For transfer of proteins to a membrane, rapid semi-dry transfer can be done using the Power Blotter or rapid dry transfer using the iBlot 3 Gel Transfer Device (IB31001). Alternatively, traditional wet transfer can be performed using the Bio-Rad Criterion Cell and NuPAGE Transfer buffer (NP00061).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Store at 4°C to 25°C. Do not freeze.
Gelanteil (%) 4 bis 12%
Gelgröße Midi
Gel Thickness 1.0 mm
Geltyp Bis-Tris
Probenladevolumen Up to 45 μL + 15 μL
Trennbereich 3.5 to 260 kDa
Trennverfahren Denaturierung
Wells 12 +2 Well
Trennmodus Molekulargewicht
Menge 10 Gele/Karton
Versandbedingung Raumtemperatur
Länge (metrisch) 8 cm
Breite (metrisch) 13 cm
Produktlinie NuPAGE
Zur Verwendung mit (Geräte) XCell4 SureLock Midi-Cell
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Nur für Forschungszwecke.