Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Muttern für Varian Injector
Ermöglicht Verbindungen mit geringem Totvolumen für eine optimale Chromatographie.
Marke:  Trajan Scientific and Medical™ 1034060
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 15259113
  • 35.50 € / 2 Stück
Verfügbar ab: 23-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Geringes Totvolumen
  • Hochtemperaturanwendungen
  • Leckfreie Anschlüsse
Spezifikation
Spezifikation
Muttern für Varian Injector
2/Pckg.