missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

NY/T 761-2008 Pestizidmischung 674 1000 μg/ml in Aceton, Dr. Ehrenstorfer

Artikelnummer. 30310893
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30310893 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30310893 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREA50000674AC

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.

Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Coumaphos∣Diazinon∣Ethoprophos∣Fenitrothion∣Omethoate∣Phorate∣Phorate-sulfone∣Profenofos∣Trichlorphon
CAS 56-72-4, 333-41-5, 13194-48-4, 122-14-5, 1113-02-6, 298-02-2
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Coumaphos∣Diazinon∣Ethoprophos∣Fenitrothion∣Omethoate∣Phorate∣Phorate-sulfone∣Profenofos∣Trichlorphon
Versandbedingung +20°C
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Solvent or Matrix Acetone
Menge 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Coumaphos 1000 μg/mL∣Diazinon 1000 μg/mL∣Ethoprophos 1000 μg/mL∣Fenitrothion 1000 μg/mL∣Omethoate 1000 μg/mL∣Phorate 1000 μg/mL∣Phorate-sulfone 1000 μg/mL∣Profenofos 1000 μg/mL∣Trichlorphon 1000 μg/mL
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.