Learn More
NY/T 761-2008 Pyrethroid-Pestizidmischung 551 100 μg/ml in Aceton, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30310416
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30310416 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30310416 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREA50000551AC
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acephate∣Chlorpyrifos∣Dichlorvos∣Dimethoate∣Fenitrothion∣Isocarbofos∣Isofenphos-methyl∣Malathion∣Methamidophos∣Methidathion∣Omethoate∣Parathion-methyl∣Phosalone∣Profenofos∣Quinalphos∣Triazophos
CAS 30560-19-1, 2921-88-2, 62-73-7, 60-51-5, 122-14-5, 24353-61-5
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Acephate∣Chlorpyrifos∣Dichlorvos∣Dimethoate∣Fenitrothion∣Isocarbofos∣Isofenphos-methyl∣Malathion∣Methamidophos∣Methidathion∣Omethoate∣Parathion-methyl∣Phosalone∣Profenofos∣Quinalphos∣Triazophos
Versandbedingung +20°C
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Solvent or Matrix Acetone
Menge 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Acephate 100 μg/mL∣Chlorpyrifos 100 μg/mL∣Dichlorvos 100 μg/mL∣Dimethoate 100 μg/mL∣Fenitrothion 100 μg/mL∣Isocarbofos 100 μg/mL∣Isofenphos-methyl 100 μg/mL∣Malathion 100 μg/mL∣Methamidophos 100 μg/mL∣Methidathion 100 μg/mL∣Omethoate 100 μg/mL∣Parathion-methyl 100 μg/mL∣Phosalone 100 μg/mL∣Profenofos 100 μg/mL∣Quinalphos 100 μg/mL∣Triazophos 100 μg/mL