Learn More
Masterflex™ Weibliche Luer-Verbindung aus Nylon
Verwenden Sie diese Schlauchanschlüsse mit flachem Profil für halbstarre Schläuchen aus Materialien wie Nylon, Polyethylen und Polypropylen. Luer-Verbindung (weiblich) aus Nylon mit Schlauchanschluss mit glatter Innenfläche zur Verringerung von Querströmungen und dem Risiko von Leitungskontaminationen
Marke:  Masterflex™ 45502-12
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.07000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15191415
Menge Preis
1 13.63 € / 25 Stück
10 11.35 € / 25 Stück
Verfügbar ab
11-06-2021
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Standard-Schlauchanschluss für flexible Schläuche
  • Schlauchanschluss mit glatter Innenfläche zur Verringerung von Turbulenzen und dem Risiko von Leitungskontaminationen
  • Schlauchanschluss mit weiter Öffnung für besseren Flüssigkeitsdurchfluss
Spezifikation
Spezifikation
Nylon
Weibliche Luer-Verbindung
Passend für Luer-Anschluss (weiblich) an 1/16 in. halbfeste Schlauchtüllen mit niedrigem Profil
25/Packung