Learn More
Cole-Parmer™ FILTERGEHAEUSE NYLON 70°C 13X31CM 13X31CM
Marke: Cole-Parmer™ 01508-30
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.22000kg
Spezifikation
Rot | |
Alle DOE-Kartuschen | |
1 bis 10 GPM | |
Schraubverschlüsse | |
74 °C | |
127 mm |
12 bis 20 Impulse/min | |
Filtergehäuse | |
Zur herkömmlichen Identifizierung als Hochtemperatur-Komponenten, Hochtemperatur-Gehäuse | |
Nylon | |
304,8 mm |