Learn More
Cole-Parmer™ Mehrfachverteiler aus Nylon mit 4 Auslässen
Erweiterung der Durchfluss- und Leitungskapazität
66.45 € - 99.30 €
Spezifikation
Produkttyp | Nylon-Verteiler mit 4 Ausgängen |
---|---|
Material | Nylon |
Min. Betriebstemperatur (angloamerikanisch) | -60 °F |
Min. Betriebstemperatur (metrisch) | -54 °C |
Maximaler Druck | 200 psi |
Produktcode | Marke | Schlauchgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Schlauchgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11795218
|
Cole-Parmer™
31522-39 |
3/8 Zoll |
66.45 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11705228
|
Cole-Parmer™
31522-41 |
1/2 Zoll |
99.30 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Hergestellt aus kostengünstigem Nylon für allgemeine Anwendungen.
- Gute chemische Kompatibilität.
- Erhältlich in einer Vielzahl von Konfigurationen für viele verschiedene Anwendungen.
Spezifikation
Nylon-Verteiler mit 4 Ausgängen | |
-60 °F | |
200 psi | |
82 °C |
Nylon | |
-54 °C | |
180 °F |