missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cole-Parmer™ Mehrfachverteiler aus Nylon mit 4 Auslässen

Erweiterung der Durchfluss- und Leitungskapazität

Marke:  Cole-Parmer™ 31522-39

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 11795218

Menge Preis
1 45.49 € / 1 Stück
10 40.32 € / 1 Stück
Verfügbar ab
04-08-2021
Zum Warenkorb hinzufügen


Beschreibung

Beschreibung

  • Hergestellt aus kostengünstigem Nylon für allgemeine Anwendungen.
  • Gute chemische Kompatibilität.
  • Erhältlich in einer Vielzahl von Konfigurationen für viele verschiedene Anwendungen.
Spezifikation

Spezifikation

180 °F
200 psi
4 1/8 Zoll
Nylon-Verteiler mit 4 Ausgängen
-54 °C
3/8 in. FNPT
3.18 cm
3.18 cm
82 °C
Nylon
10.48 cm
-60 °F
3/8 Zoll
1/4 in. FNPT
1.25 Zoll
1.25 Zoll
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation