Learn More
Merck Membranfilter aus Nylon
Hydrophilic nylon membrane
171.00 €
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Farbe Weiß
Filtertyp Siebfilter
Material Nylon
Porengröße 0,8 μm
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 1
Produktcode Marke Durchmesser (metrisch) Filter Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Durchmesser (metrisch) Filter Preis Menge & Verfügbarkeit  
11720443
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Merck
ANWP02500
25 mm Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung
Beschreibung
Nylon filters are compatible with a broad range of solvents. Two types are available: 1) Nylon Membrane Filters with pore sizes ranging from 0.20 to 1.2 μm, and 2) Woven Net Filters with mesh openings ranging from 5 to 180 μm.
Our 5 μm Nylon Woven Net Filter (NY054700) is commonly used in the automotive industry for cleanliness analysis.
Features & Benefits:
  • Wide range of pore sizes available
  • Resistant to aggressive solvents
Applications: Particle Removal and Clarification; Solvent Filtration; Particle Analysis; Paint Monitoring; Automotive Cleanliness Analysis
Spezifikation
Spezifikation
Nicht autoklavierbar
Siebfilter
0,8 μm
190 ml/min x cm2
Filtermembranen
Weiß
Nylon
Nicht steril
190 µm
Hydrophil