Learn More
Cole Parmer™ Nylon-Membranen
Artikelnummer. 13203249 Alle ansehen Cole-Parmer Produkte
Change view
Click to view available options
Porengröße:
0,45 μm
Packungsgröße:
100 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Porengröße unitSize
13203249 0,45 μm 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 13203249 Lieferant Cole Parmer™ Lieferanten-Nr. 3622914
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ideal zum Filtern oder Sterilisieren biologischer Lösungen, die keine Proteine enthalten.
  • Membranen mit hoher Proteinbindung eignen sich ideal zum Filtern oder Sterilisieren von nicht-proteinhaltigen biologischen Lösungen.
  • Hydrophile Membranen erfordern eigentlich keine Vorbenetzung — zum Filtern wässriger Lösungen und organischer Lösungsmittel.
  • Beständig gegen wiederholte Dampfsterilisation.
  • Nylon-(Polyamid-)Bauweise
Hydrophile Membranen erfordern eigentlich keine Vorbenetzung — zum Filtern wässriger Lösungen und organischer Lösungsmittel. Beständig gegen wiederholte Dampfsterilisation.
Spezifikation
Bubble Point 2,3
Material Nylon
Porengröße 0,45 μm
Flussrate 20 ml/min/cm2
Anzahl pro Packung 100
Menge 100/Pk.
Durchmesser (metrisch) 47 mm