Learn More
Merck Nylonnetz-Filter
Für die Aufnahme von Algen und Zellen, Partikelanalysen, die Filtration großer Partikel, die Vorfiltration von Lösungsmitteln sowie die Farbüberwachung. Millipore™ Nylonnetzfilter sind stark hydrophil.
Marke: Merck NY1009000
370.01 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23269" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
Nylonfilter sind mit einer breiten Palette an Lösungsmitteln kompatibel. Es stehen zwei Typen zur Verfügung: 1) Nylonmembranfilter mit Porengrößen von 0,20 bis 1,2 µm und 2) Netzfilter mit Netzöffnungen von 5 bis 180 µm.Unser 5 µm-Netzfilter aus gewebtem Nylon (NY054700) wird in der Automobilindustrie häufig für Reinheitsanalysen verwendet.
Merkmale & Vorteile
- Große Auswahl an Porengrößen erhältlich
- Beständig gegenüber aggressiven Lösungsmitteln
Anwendungen: Entfernung und Klärung von Partikeln; Lösungsfiltration; Partikelanalyse; Farbüberwachung; Analyse der Sauberkeit in der Automobilindustrie
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
Netzfilter | |
Nylon | |
Nicht steril | |
Zur Verwendung bei der Sammlung von Algen und Zellen, Partikelanalyse, Filtration großer Partikel, Vorfiltration von Lösungsmitteln, Farbüberwachung | |
50/Packung | |
Hydrophil | |
90 mm |
Weiß | |
Nylon | |
10 μm | |
70 ml/min x cm2 | |
Hydrophil | |
Filtermembranen | |
90 mm |