Learn More
Merck Nylonnetz-Filter
Für die Aufnahme von Algen und Zellen, Partikelanalysen, die Filtration großer Partikel, die Vorfiltration von Lösungsmitteln sowie die Farbüberwachung. Millipore™ Nylonnetzfilter sind stark hydrophil.
145.00 € - 411.00 €
Spezifikation
Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
---|---|
Farbe | Weiß |
Filtertyp | Netzfilter |
Material | Nylon |
Porengröße | 10 μm |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) Filter | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) Filter | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11750443
|
Merck
NY1004700 |
47 mm |
220.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 13-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11710443
|
Merck
NY1009000 |
90 mm |
411.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 07-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11894031
|
Merck
NY1002500 |
25 mm |
145.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 04-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Maximale Betriebstemperatur 100 °C
- Aus Nylon für die Kompatibilität mit einer breiten Palette von Lösungsmitteln
- Kann durch Ethylenoxid oder Gammabestrahlung sterilisiert werden
- Kann auch als Hintergrundfilter für automatisierte Partikelabbildungssysteme verwendet werden
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
Netzfilter | |
10 μm | |
70 ml/min x cm2 | |
Filtermembranen |
Weiß | |
Nylon | |
Nicht steril | |
Hydrophil | |
Hydrophil |