Learn More
Macherey-Nagel™ Polyamide DC 6 - 1 kg - No. 816610.1
Artikelnummer. 10279451 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1000 g
Packungsgröße:
1 Kilogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10279451 1000 g 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10279451 Lieferant Macherey-Nagel™ Lieferanten-Nr. 816610.1
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
TLC adsorbents for self-coating of glass plates or foils used in thin layer chromatography.
Spezifikation
Menge 1000 g
Zur Verwendung mit (Anwendung) TLC
Produkttyp Polyamid-Adsorptionsmittel
Material Nylon