Learn More
Masterflex™ Nylon-Sanitärarmaturen
Product Code. 16609882
Change view
Click to view available options
Größe (angloamerikanisch) Griff:
2 in.
4 in.
Unit Size:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Größe (angloamerikanisch) Griff unitSize
16609882 2 in. 1 Stück
16629882 4 in. 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 16609882 Supplier Masterflex™ Supplier No. 3050825
Only null left
Add to basket
Add to basket
Kompatibel mit Tri-Clamp™ Anschlüssen aus Metall und Kunststoff
  • Ausgezeichnete chemische Beständigkeit
  • Geringe Auslaugfähigkeit
  • Autoklavierbar
Specifications
Autoklavierbar Autoklavierbar
Sterilisationsmethode Autoklav oder Ethylenoxid (ETO)
Typ Sanitärklemme
Material Nylon
Zur Verwendung mit (Geräte) Tri-Clamp-Anschlüsse
Größe (angloamerikanisch) Griff 2 in.