Learn More
O-(2,3,4,5,6-Pentafluorbenzyl-α,α-d2)hydroxylamin HCl, CDN
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | O-(2,3,4,5,6-Pentafluorobenzyl)hydroxylamine-D2 (methylene-D2) Hydrochloride |
| CAS | 358730-85-5 |
| Summenformel | C7 D2 H2 F5 N O . Cl H |
| Menge | 0.01 g |
| Synonym | Hydroxylamine, O-[(pentafluorophenyl)methyl-d2]-, hydrochloride (9 CI), O-(2,3,4,5,6-Pentafluorobenzyl-α,α-d2)hydroxylamine HCl, O-[(Pentafluorophenyl)methyl-d2]hydroxylamine hydrochloride, O-(2,3,4,5,6-Pentafluorobenzyl)hydroxylamine-D2 (methylene-D2) hydrochloride |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C7H4F5NO.ClH/c8-3-2(1-14-13)4(9)6(11)7(12)5(3)10;/h1,13H2;1 H/i1D2; |
| SMILES | Cl.[2 H]C([2 H])(ON)c1c(F)c(F)c(F)c(F)c1F |
| IUPAC-Name | O-[Dideuterio-(2,3,4,5,6-Pentafluorphenyl)methyl]Hydroxylamin;Hydrochlorid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 251.578 |
| Formelmasse | 251.011 g/mol |
| Mehr anzeigen |